Learn More
3-Carboxy-PROXYL, TRC
Artikelnummer. 30362946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362946 250 mg 250 Milligramm
30359395 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30362946 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC182770250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2154-68-9
Summenformel C9 H16 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 186.23
Synonym 1-Pyrrolidinyloxy, 3-carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidine-N-oxyl, 2,2,5,5-Tetramethyl-3-carboxypyrrolidinooxy, 2,2,5,5-Tetramethylpiperidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidine-1-oxyl-3-carboxylic acid, 3-Carboxy-1-oxyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-1-oxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidine-1-oxyl, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyloxyl, 3-Carboxyproxyl, DL-3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxyl, NSC 158842, PCA, PCA (radical), T 517
IUPAC-Name 1-λ^{1}-Oxidanyl-2,2,5,5-Tetramethylpyrrolidin-3-Carbonsäure
SMILES CC1(C)CC(C(=O)O)C(C)(C)N1[O]
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidinyl-1-oxy
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
Formelmasse 186.113