Learn More
3-Carboxybenzolboronsäurepinakolester, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431299 25 g 25 Gramm
15421299 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431299 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64195.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 269409-73-6 | C13H17BO4 | 248.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 269409-73-6
Summenformel C13H17BO4
Molekulargewicht (g/mol) 248.09
MDL-Nummer MFCD03411930
InChI-Schlüssel OPWAPCOSDAFWFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-carboxyphenylboronic acid, pinacol ester, 3-carboxyphenyl boronic acid, pinacol ester, benzoic acid, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoic acid, 3-carboxyphenylboronicacidpinacolester, pubchem17048, 3-cpbe, amtb044
PubChem CID 2734653
IUPAC-Name 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzoesäure
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester
Schmelzpunkt 206°C to 210°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Formelmasse 248.09
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver