Learn More
3-Carboxybenzenboronsäure, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Carboxybenzeneboronic acid |
| Schmelzpunkt | ∼240°C (decomposition) |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2967400 |
| Formelmasse | 165.94 |