Learn More
-Chlor-1,2-Benzisothiazol, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11394755 5 g 5 Gramm
11304765 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11394755 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L17791.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7716-66-7 | C7H4ClNS | 169.626 g/mol
3-Chloro-1,2-benzisothiazole is used as an intermediate of Ziprasidone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-1,2-benzisothiazol wird als Zwischenprodukt von Ziprasidon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7716-66-7
Summenformel C7H4ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 169.626
MDL-Nummer MFCD00673254
InChI-Schlüssel BCPVKLRBQLRWDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1,2-benzisothiazole, 3-chlorobenzo d isothiazole, 3-chlorobenzisothiazole, 3-chloro-1,2-benzoisothiazole, 1,2-benzisothiazole, 3-chloro, 3-chloro-benzo d isothiazole, chlorobenzisothiazole, pubchem22324, acmc-1bdko, 3-chlorobenzo d isothia-zole
PubChem CID 598190
IUPAC-Name 3-Chloro-1,2-benzothiazol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NS2)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1,2-benzisothiazole
Schmelzpunkt 37°C to 44°C
Siedepunkt 80°C to 86°C (0.75 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 119370
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate.
Formelmasse 169.63
Reinheit (%) 99%