Learn More
3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin, TRC
Artikelnummer. 30365560
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365560 25 mg 25 Milligramm
30361881 100 mg 100 Milligramm
30360741 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30365560 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38042525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 117007-51-9
Summenformel C6 H4 Cl N3
Molekulargewicht (g/mol) 153.57
IUPAC-Name 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]Pyridin
SMILES Clc1n[nH]c2ncccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-5-4-2-1-3-8-6(4)10-9-5/h1-3H,(H,8,9,10)
Formelmasse 153.0094