Learn More
3-Chlor-2,4-Difluorphenylessigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15473527
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15473527 250 mg 250 Milligramm
11372669 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15473527 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26711.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
3-Chlor-2,4-Difluorphenylessigsäure wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886761-66-6
Summenformel C8H5ClF2O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.573
MDL-Nummer MFCD06660337
InChI-Schlüssel HENNVWWQJGUCAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2,4-difluorophenylacetic acid, 3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, 2-3-chloro-2,4-difluorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 3-chloro-2,4-difluoro
PubChem CID 17750824
IUPAC-Name 2-(3-Chlor-2,4-difluorphenyl)essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C(=C1CC(=O)O)F)Cl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2,4-difluorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 107°C to 110°C
Menge 250 mg
Formelmasse 206.58
Reinheit (%) 97%