Learn More
3-Chlor-2-(chloromethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357033
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10357033 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10613835 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357033 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB05830DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 175277-52-8
Summenformel C7H4Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 230.011
MDL-Nummer MFCD00173852
InChI-Schlüssel NUSXEDNPFNWFDQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22058750
IUPAC-Name 3-Chlor-2-(chlormethyl)-5-(trifluormethyl)pyridin
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)CCl)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-(chloromethyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, 3-chloranyl-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl pyridine, pyridine,3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl, pyridine, 3-chloro-2-chloromethyl-5-trifluoromethyl
Formelmasse 230.02
Reinheit (%) 95%