Learn More
3-Chlor-2-(chlormethyl)prop-1-en, TRC
Artikelnummer. 30358628
Change view
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358628 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30358628 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC382540500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene
CAS 1871-57-4
Summenformel C4H6Cl2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
SMILES ClCC(=C)CCl
IUPAC-Name 3-Chlor-2-(Chlormethyl)prop-1-en
Molekulargewicht (g/mol) 125
Formelmasse 123.9847