Learn More
3-Chlor-2-(chlormethyl)prop-1-en, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2-(chloromethyl)prop-1-ene |
| CAS | 1871-57-4 |
| Summenformel | C4H6Cl2 |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2 |
| SMILES | ClCC(=C)CCl |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-2-(Chlormethyl)prop-1-en |
| Molekulargewicht (g/mol) | 125 |
| Formelmasse | 123.9847 |