Learn More
3-Chlor-2-Cyanobenzolboronsäure, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15467918
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15467918
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61389.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1217500-67-8
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.382
InChI-Schlüssel NVFNOKJQOOUGTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-cyanophenyl boronic acid, acmc-209afi, 3-chloro-2-cyanophenyl boronicacid, boronicacid,b-3-chloro-2-cyanophenyl
PubChem CID 53216293
IUPAC-Name (3-Chlor-2-cyanphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)Cl)C#N)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-cyanobenzeneboronic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 214.94
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest