Learn More
3-Chlor-2-Cyanopyridin, 95 %
Artikelnummer. 15423567
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15423567 250 mg 250 Milligramm
11421520 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15423567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26932.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38180-46-0
Summenformel C6H3ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 138.55
MDL-Nummer MFCD03788834
InChI-Schlüssel YDPLFBIGFQFIDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-cyanopyridine, 2-cyano-3-chloropyridine, 3-chloropicolinonitrile, 3-chloro-2-pyridinecarbonitrile, 2-pyridinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-pyridine-2-carbonitrile, 3-chlorpyridin-2-carbonitril, chloro-2-cyanopyridine, pubchem14368, acmc-209iyb
PubChem CID 818258
IUPAC-Name 3-Chloropyridin-2-Carbonitril
SMILES ClC1=C(N=CC=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-cyanopyridine
Schmelzpunkt 83°C to 85°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 138.56
Reinheit (%) 95%