Learn More
3-Chlor-2-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15439417
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15439417 5 g 5 Gramm
15429417 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439417 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52665.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 352535-82-1 | C6H5BClFO2 | 174.36 g/mol
3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, Is used inorganic synthesis, catalysis, analytical chemistry and biological systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-2-Fluorbenzenboronsäure wird für die anorganische Synthese, Katalyse, analytische Chemie und biologische Systeme verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352535-82-1
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.36
MDL-Nummer MFCD05664224
InChI-Schlüssel SUYRGLRWMPEARP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorophenyl boronic acid, 3-chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, boronic acid, 3-chloro-2-fluorophenyl, boronic acid,b-3-chloro-2-fluorophenyl, acmc-209ifa, 3-chloro-2-fluorophenyl boranediol, 3-chloro-2-fluorophenyl boronicacid, 2-fluoro-3-chlorophenylboronic acid, 3-chloro-2-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 16217158
IUPAC-Name (3-Chlor-2-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC=CC(Cl)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 240°C to 242°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in organic solvents.
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 97%