missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-2-hydroxypyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7047965
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11364426 1 g 1 Gramm
11374426 5 g 5 Gramm
11384426 25 g 25 Gramm
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11364426

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20027.03

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13466-35-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol

3-Chloro-2-hydroxypyridine is used as an organic intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
3-Chlor-2-Hydroxypyridin wird als organisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (25 °C)

Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. In gut versiegelten Behältern kühl und trocken lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13466-35-8
Summenformel C5H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 129.54
MDL-Nummer MFCD01646109
InChI-Schlüssel XTYNIPUFKBBALX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-2-ol, 3-chloro-2-pyridinol, 2-hydroxy-3-chloropyridine, 3-chloropyridin-2 1h-one, 3-chloro-2 1h-pyridinone, chloropyridone, 2 1h-pyridinone, 3-chloro, chloropyridinol, pubchem6538
PubChem CID 582210
IUPAC-Name 3-Chlor-1H-Pyridin-2-on
SMILES ClC1=CC=CNC1=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 180°C to 182°C
Menge 1 g
Beilstein 109845
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (25 deg C)
Formelmasse 129.55
Reinheit (%) 97%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.