Learn More
3-Chlor-2-Methoxypyridin-4-Boronsäure, 95 %
Artikelnummer. 15487635
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487635 250 mg 250 Milligramm
11421550 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487635 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26950.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-88-7
Summenformel C6H7BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.39
MDL-Nummer MFCD06798255
InChI-Schlüssel YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
PubChem CID 44119809
IUPAC-Name (3-Chlor-2-Methoxypyridin-4-yl)borsäure
SMILES COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt ∼140°C
Menge 250 mg
Formelmasse 187.39
Reinheit (%) 95%