Learn More
3-Chlor-2-methoxypyridin-4-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13488618 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13488618 250 mg Glasflasche 250 Milligramm
13468618 1 g Glasflasche 1 Gramm
13478618 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13488618 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 448772500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 957060-88-7
Summenformel C6H7BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 187.39
MDL-Nummer MFCD06798255
InChI-Schlüssel YQNAXOGPSUVHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-yl boronic acid, 3-chloro-2-methoxypyridin-4-ylboronicacid, 2-methoxy-3-chloropyridine-4-boronic acid, 3-chloro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid, pubchem17058, abbypharma ap-17-5909, 3-chloro-2-methoxypyrdine-4-boronic acid, boronic acid, b-3-chloro-2-methoxy-4-pyridinyl
PubChem CID 44119809
IUPAC-Name (3-Chlor-2-Methoxypyridin-4-yl)borsäure
SMILES COC1=NC=CC(B(O)O)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Schmelzpunkt 140°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 187.39
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke