Learn More
3-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10452192 10 g 10 Gramm
10205674 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10452192 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00453EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 80563-86-6
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.083
InChI-Schlüssel ZSIYKAQPQRTBPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-2-methylbenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-9ci, 3-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-2-methylphenyl sulfone, pubchem5096, acmc-209pjq, buttpark 3711-61, 3-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride
PubChem CID 522734
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel Cl(CH3)C6H3SO2Cl
Menge 10 g
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 95%