Learn More
3-Chlor-2-methylphenyl-isothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10643043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10643043 1 g 1 Gramm
10531323 10 g 10 Gramm
10122944 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10643043 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. TL00697DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 19241-35-1
Summenformel C8H6ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 183.653
MDL-Nummer MFCD00022056
InChI-Schlüssel ZXEZATIRZLJXFU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140504
IUPAC-Name 1-Chlor-3-isothiocyanato-2-methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC=C1Cl)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylphenyl isothiocyanate
CAS Min. % 97.0
Menge 1 g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Prozentgehaltsbereich 97%
Synonym 3-chloro-2-methylphenyl isothiocyanate, isothiocyanic acid, 3-chloro-o-tolyl ester, 3-chloro-2-methylphenylisothiocyanate, benzene,1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl, 3-chloro-2-methylbenzenisothiocyanate, pubchem10477, 3-chloro-2-methylphenyl-isothiocyanate, 1-chloranyl-3-isothiocyanato-2-methyl-benzene, benzene, 1-chloro-3-isothiocyanato-2-methyl
Formelmasse 183.66
Reinheit (%) 97%