Learn More
3-Chlor-2-Methylpropen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405317
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11405317 50 g 50 Gramm
11415317 250 g 250 Gramm
11495307 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11405317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22674.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 563-47-3 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
3-Chloro-2-methylpropene has been used as reactant in the synthesis of cyclobutanone. It is used as an intermediate in the production of plastics, pharmaceuticals and other organic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Chlor-2-methylpropen wird als Reaktant bei der Synthese von Cyclobutanon verwendet. Es wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Kunststoffen, Pharmazeutika und anderen organischen Chemikalien verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-47-3
Summenformel C4H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 90.55
MDL-Nummer MFCD00000953
InChI-Schlüssel OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-methylpropene, methallyl chloride, 3-chloro-2-methyl-1-propene, 1-propene, 3-chloro-2-methyl, 2-methylallyl chloride, isobutenyl chloride, 2-methyl-2-propenyl chloride, beta-methallyl chloride, propene, 3-chloro-2-methyl, cloruro di metallile
PubChem CID 11241
ChEBI CHEBI:82419
IUPAC-Name 3-Chlor-2-Methylprop-1-ol
SMILES CC(=C)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-methylpropene
Schmelzpunkt -80°C
Dichte 0.917
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt −12°C (9°F)
Brechungsindex 1.4275
Menge 50 g
UN-Nummer UN2554
Merck Index 14,2148
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water.
Formelmasse 90.55
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-2-methylpropene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chloro-2-methylpropene