Learn More
3-Chlor-2-nitrobenzoesäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-2-nitrobenzoic acid |
| CAS | 4771-47-5 |
| Summenformel | C7H4ClNO4 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClNO4/c8-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)9(12)13/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Cl)c1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-2-nitrobenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 201.56 |
| Formelmasse | 200.9829 |