Learn More
3-Chlor-2-(Pentafluormethyl)pyridin, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472749
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15472749 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15472749 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66435.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-2-(pentafluoroethyl)pyridine
CAS 1816283-67-6
Farbe Gelb
Summenformel C7H3ClF5N
Menge 100 mg
InChI-Schlüssel GVGDYIWXYRKJQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(C(F)(F)F)(F)F)Cl
IUPAC-Name 3-Chlor-2-(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 231.55
PubChem CID 99728613
Formelmasse 231.55
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit