Learn More
3-Chlor-3-Methylhexan, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11429776
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429776 5 g -
11439776 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20277.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 43197-78-0
Summenformel C7H15Cl
Molekulargewicht (g/mol) 134.65
MDL-Nummer MFCD00060778
InChI-Schlüssel UTKDCNDVTOWUHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym hexane, 3-chloro-3-methyl, acmc-20an6z, 3-chlor-3-methyl-hexan, hexane,3-chloro-3-methyl
PubChem CID 142659
IUPAC-Name 3-Chlor-3-Methylhexan
SMILES CCCC(C)(Cl)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-3-methylhexane
Dichte 0.879
Siedepunkt 135°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Strukturformel CH3CH2CH2CCl(CH3)CH2CH3
Brechungsindex 1.4265
Menge 5 g
UN-Nummer UN1993
Formelmasse 134.65
Reinheit (%) 97%