Learn More
3-Chlor-4-(3-fluorbenzyloxy)anilin, TRC
Artikelnummer. 30355539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30355539 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30355539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC37765025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)aniline
CAS 202197-26-0
Summenformel C13 H11 Cl F N O
Menge 25 g
Synonym 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]benzenamine, 3-Chloro-4-[(3-fluorobenzyl)oxy]aniline, 3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]aniline, 4-(3-Fluorobenzyloxy)-3-chloroaniline, [3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl]amine, GW 397339X, Lapatinib related, GW572016X, GW562778B, GW684529A, GW680445X, GW621412X, GW671286X, GW607864X, GW560231C, GW574783C, GW680835A, GW696252X, Lapatinib related, GW 397339X, GW 359812X, GR 211784X, GW 404735X, GW 443025X, GSK 203025A, GW 394943X, GW 834380, GSK 726595A
InChI-Formel InChI=1S/C13H11ClFNO/c14-12-7-11(16)4-5-13(12)17-8-9-2-1-3-10(15)6-9/h1-7H,8,16H2
SMILES Nc1ccc(OCc2cccc(F)c2)c(Cl)c1
IUPAC-Name 3-Chlor-4-[(3-fluorphenyl)methoxy]anilin
Molekulargewicht (g/mol) 251.68
Formelmasse 251.0513