Learn More
3-Chlor-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15464857
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15464857 1 g 1 Gramm
15474857 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15464857 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H32169.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 131986-28-2 | Molecular Formula: C7H4ClN3S | Molecular Weight: 197.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 131986-28-2
Summenformel C7H4ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 197.64
MDL-Nummer MFCD03066187
InChI-Schlüssel CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
PubChem CID 10488164
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Pyridin-3-yl-1,2,5-Thiadiazol
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(3-pyridyl)-1,2,5-thiadiazole
Schmelzpunkt 56°C
Menge 1 g
Formelmasse 197.65
Reinheit (%) 95%