Learn More
3-Chloro-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)phenol, TRC
Artikelnummer. 30363472
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30363472 250 mg 250 Milligramm
30363211 100 mg -
30365250 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30363472 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC428568250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1029439-70-0
Summenformel C12H16BClO3
Molekulargewicht (g/mol) 254.52
IUPAC-Name 3-Chloro-4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Phenol
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(O)cc2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(15)7-10(9)14/h5-7,15H,1-4H3
Formelmasse 254.0881