Learn More
3-Chlor-4-(Dibromomethyl)-5-Hydroxy-2(5H)-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30364741
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30364741 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30364741 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3656605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(dibromomethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
CAS 132059-52-0
Summenformel C5H3Br2ClO3
Menge 5 mg
Synonym BMX 2
InChI-Formel InChI=1S/C5H3Br2ClO3/c6-3(7)1-2(8)5(10)11-4(1)9/h3-4,9H
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Br)Br)Cl
IUPAC-Name 4-Chloro-3-(Dibromomethyl)-2-Hydroxy-2H-Furan-5-1
Molekulargewicht (g/mol) 306.34