Learn More
3-Chlor-4-(Dichloromethyl)-5-Hydroxy-2(5H)-Furanon, TRC
Artikelnummer. 30134036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134036 25 mg 25 Milligramm
18002330 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30134036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36566525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77439-76-0
Summenformel C5 H3 Cl3 O3
Molekulargewicht (g/mol) 217.43
Synonym MX, MX (Bacterial Mutagen), Mutagen X;
IUPAC-Name 4-Chloro-3-(Dichlormethyl)-2-Hydroxy-2H-Furan-5-1
SMILES OC1OC(=O)C(=C1C(Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(dichloromethyl)-5-hydroxy-2(5H)-furanone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H3Cl3O3/c6-2-1(3(7)8)4(9)11-5(2)10/h3-4,9H
Formelmasse 215.9148
Reinheit (%) >95%