missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-4-(ethylcarbamoyl)benzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15450436
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15450436 250 mg 250 Milligramm
15440436 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15450436 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53162.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 850589-40-1
Summenformel C9H11BClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 227.45
MDL-Nummer MFCD07363767
InChI-Schlüssel HJDYETAQUCUPFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 3-chloro-4-n-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, 3-chloro-4-n-ethylcarbamoyl benzeneboronic acid, 3-chloro-4-ethylcarbamoyl phenylboronic acid, boronic acid,b-3-chloro-4-ethylamino carbonyl phenyl, 3-chloro-4-n-ethyl carbamoyl phenylboronic acid, 3-chloranyl-4-ethylcarbamoyl phenyl boronic acid
PubChem CID 44119416
IUPAC-Name [3-chlor-4-(ethylcarbamoyl)phenyl]boronsäure
SMILES CCNC(=O)C1=C(Cl)C=C(C=C1)B(O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Schmelzpunkt 142°C to 146°C
Menge 250 mg
Formelmasse 227.45
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.