Learn More
3'-Chlor-4'-Fluoracetanilid, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3'-Chloro-4'-fluoroacetanilide |
| Schmelzpunkt | 116°C to 119°C |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 187.6 |
| Reinheit (%) | 98% |