Learn More
3-Chlor-4-fluorbenzotrifluorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| CAS | 78068-85-6 |
| Summenformel | C7H3ClF4 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 2-Chloro-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-fluorobenzotrifluoride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H3ClF4/c8-5-3-4(7(10,11)12)1-2-6(5)9/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-fluor-4-(trifluormethyl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.55 |
| Formelmasse | 197.9859 |