Learn More
3-Chlor-4-fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364036
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11364036 250 mg 250 Milligramm
11354036 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19146.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 192702-01-5
Summenformel C7H5BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 223.47
MDL-Nummer MFCD01631551
InChI-Schlüssel GGTQWWTYUKXFPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-fluorobenzyl bromide, 4-bromomethyl-2-chloro-1-fluorobenzene, alpha-bromo-3-chloro-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-3-chloro-4-fluorobenzene, 3-chloro-4-fluorobenzylbromide, 3-chloro-4-fluoro benzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-2-chloro-1-fluoro, pubchem2130, acmc-209ewf, 4-bromomethyl-2-chloro-1-fluoro-benzene
PubChem CID 2757542
IUPAC-Name 4-(bromomethyl)-2-chloro-1-fluorobenzene
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
Siedepunkt 63°C to 65°C (0.6 mmHg)
Brechungsindex 1.568
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2435145
Formelmasse 223.48
Reinheit (%) 97%