Learn More
3-Chlor-4-Fluorophenylmagnesiumbromid, 0.5M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10515680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10515680 50 mL AcroSeal™ Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10515680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431990500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide
CAS 413589-34-1, 109-99-9
CAS Min. % 9.68, 85.48
CAS Max. % 14.52, 90.32
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9660g/mL
Siedepunkt 65.0°C
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C6H3BrClFMg
MDL-Nummer MFCD02260212
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.966
Synonym bromo 3-chloro-4-fluorophenyl magnesium, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, xrncdmqvkmytam-uhfffaoysa-m, 3-chloro-4-fluorophenyl magnesium bromide, magnesium,1-chloro-2-fluorobenzene-5-ide,bromide, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3-chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
InChI-Schlüssel XRNCDMQVKMYTAM-UHFFFAOYSA-M
SMILES FC1=CC=C([Mg]Br)C=C1Cl
IUPAC-Name Magnesium(2+)-3-chlor-4-fluorbenzol-1-idbromid
Molekulargewicht (g/mol) 233.75
PubChem CID 2778256
Formelmasse 233.75
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-fluorophenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.