Learn More
3-Chlor-4-hydroxy-5-Methoxybenzylalkohol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11496137
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496137 1 g 1 Gramm
11406147 5 g 5 Gramm
11416147 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25108.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20624-92-4
Summenformel C8H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 188.61
MDL-Nummer MFCD00016870
InChI-Schlüssel VQEZBFOBPUKDGM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorovanillyl alcohol, 2-chloro-4-hydroxymethyl-6-methoxyphenol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzenemethanol, acmc-20am3y, 6-chloro-4-hydroxymethyl-2-methoxyphenol, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzenemethanol, benzenemethanol,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy
PubChem CID 4181655
IUPAC-Name 2-chlor-4-(hydroxymethyl)-6-methoxyphenol
SMILES COC1=C(O)C(Cl)=CC(CO)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzyl alcohol
Schmelzpunkt 115°C to 118°C
Menge 1 g
Formelmasse 188.62
Reinheit (%) 98%