Learn More
3'-Chlor-4'-hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30356640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3665801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloro-4'-hydroxyacetophenone
CAS 2892-29-7
Summenformel C8 H7 Cl O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H7ClO2/c1-5(10)6-2-3-8(11)7(9)4-6/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(O)c(Cl)c1
IUPAC-Name 1-(3-Chlor-4-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 170.59
Formelmasse 170.0135