Learn More
3-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478127
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478127 5 g 5 Gramm
11488127 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11478127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17515.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2420-16-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2420-16-8
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00016981
InChI-Schlüssel VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-8ci 9ci, pubchem7764, acmc-1crqk, 3-chlor-4-hydroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hyroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 17022
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%