missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7023698
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11478127 5 g 5 Gramm
11488127 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11478127

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17515.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 2420-16-8 | C7H5ClO2 | 156.57 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2420-16-8
Summenformel C7H5ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 156.57
MDL-Nummer MFCD00016981
InChI-Schlüssel VGSOCYWCRMXQAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy, 4-hydroxy-3-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy-8ci 9ci, pubchem7764, acmc-1crqk, 3-chlor-4-hydroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hyroxybenzaldehyde, 5-chloro-4-hydroxybenzaldehyde, 3-chloro-4-hydroxy benzaldehyde
PubChem CID 17022
IUPAC-Name 3-Chlor-4-Hydroxybenzaldehyd
SMILES OC1=CC=C(C=O)C=C1Cl

Specifications

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 156.57
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.