Learn More
3-Chlor-4-Hydroxybenzonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315469
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315469 1 g 1 Gramm
11325469 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315469 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50434.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2315-81-3 | C7H4ClNO | 153.565 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2315-81-3
Summenformel C7H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 153.565
MDL-Nummer MFCD01567246
InChI-Schlüssel CRYPJUOSZDQWJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxy, 2-chloro-4-cyanophenol, 3-chloro-4-hydroxy-benzonitrile, 3-chloro-4-hydroxybenzenecarbonitrile, pubchem4726, 4-cyano-2-chlorophenol, buttpark 4357-94, acmc-1clj1, pharmabridge p-1867, buttpark 43\57-94
PubChem CID 2735739
IUPAC-Name 3-Chlor-4-hydroxybenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)Cl)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxybenzonitrile
Schmelzpunkt 147°C to 149°C
Menge 1 g
Formelmasse 153.57
Reinheit (%) 95%