Learn More
3-Chlor-4-hydroxypyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442139
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15442139 5 g 5 Gramm
15452139 250 mg 250 Milligramm
15432139 1 g 1 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15442139
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64783.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89284-20-8 | C5H4ClNO | 129.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89284-20-8
Summenformel C5H4ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 129.54
MDL-Nummer MFCD04114248
InChI-Schlüssel NKEYLLFRPHHBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-hydroxypyridine, 3-chloropyridin-4-ol, 4-pyridinol, 3-chloro, 3-chloropyridin-4 1h-one, 3-chloro-4-hydroxy pyridine, pubchem6680, 3-chloro-4-pyridinol, 3-chloropyridine-4-ol, acmc-20a0ep, 4 1h-pyridinone,3-chloro
PubChem CID 2762929
IUPAC-Name 3-Chlor-1H-Pyridin-4-on
SMILES ClC1=CNC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-hydroxypyridine
Schmelzpunkt 204°C to 205°C
Menge 5 g
Beilstein 1363515
Formelmasse 129.54
Reinheit (%) 98%