Learn More
3-Chlor-4-iodpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-4-iodopyridine |
| Schmelzpunkt | 104°C to 108°C |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Synonym | pyridine, 3-chloro-4-iodo, pubchem9822, acmc-1birm, 3-chloro-4-iodo-pyridine, pyridine,3-chloro-4-iodo, ksc644e7r, 3-chloro-4-iodopyridine |
| Formelmasse | 239.44 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |