Learn More
3'-Chlor-4'-Methoxyacetophenon, 96 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495540
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11495540 1 g 1 Gramm
11405550 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495540 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25826.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37612-52-5
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD04973413
InChI-Schlüssel QILWOKAXHOAFOF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethanone, 3'-chloro-4'-methoxyacetophenone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-3-chloro-4-methoxyphenyl, pubchem16367, 3-chloro-4-methoxy acetophenone, 3'-chloro-4'-methoxy acetophenone, 3-cl-4-ch3o-c6h3-coch3
PubChem CID 520857
IUPAC-Name 1-(3-Chlor-4-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3'-Chloro-4'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 74°C to 76°C
Menge 1 g
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 96%