Learn More
3-Chlor-4-Methylbenzol-1-Sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-2699999
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10671313
Marke: Thermo Scientific Maybridge TL00685DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 42413-03-6
Summenformel C7H6Cl2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 225.083
MDL-Nummer MFCD00203987
InChI-Schlüssel GNYVVCRRZRVBDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonyl chloride, pubchem5098, acmc-209jpd, 2-chloro-p-toluenesulfonyl chloride, chloro 3-chloro-4-methylphenyl sulfone, 3-chloro-4-methylbenzenesulphonylchloride, 3-chloro-4-methylbenzensulfonyl chloride, 3-chloro-4-methylphenylsulfonyl chloride, 2-chloro-toluene-4-sulfonic acid chloride
PubChem CID 259744
IUPAC-Name 3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 225.09
Reinheit (%) 97%