Learn More
3-Chlor-4-methylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045811
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11338595 1 g 1 Gramm
11348595 5 g 5 Gramm
11358595 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11338595 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12064.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 28479-22-3 | C8H6ClNO | 167.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 28479-22-3
Summenformel C8H6ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00013858
InChI-Schlüssel UKTKKMZDESVUEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate, 3-chloro-4-methylphenylisocyanate, benzene, 2-chloro-4-isocyanato-1-methyl, 3-chloro-p-tolyl isocyanate, isocyanic acid 3-chloro-4-methylphenyl ester, 3-chloro-4-methyl phenyl isocyanate, acmc-1ar7g, 3-chlor-4-methylphenylisocyanat, 2-chloro-4-isocyanato toluene, 3-chloro-4-methylphenyl isocyanate un2236 poison
PubChem CID 62832
IUPAC-Name 2-chlor-4-isocyanat-1-methylbenzol
SMILES CC1=CC=C(C=C1Cl)N=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 20°C to 24°C
Dichte 1.224
Siedepunkt 225°C
Menge 1 g
Brechungsindex 1.556
UN-Nummer UN2236
Beilstein 2690771
Formelmasse 167.6
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3-Chloro-4-methylphenyl isocyanate