Learn More
3-Chlor-4-(pyridin-3-yl)-1,2,5-thiadiazol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10109399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10109399 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10109399 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00274DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-chloro-4-(pyridin-3-yl)-1, 2, 5-thiadiazole
CAS 131986-28-2
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C7H4ClN3S
MDL-Nummer MFCD03066187
Menge 1 g
Synonym 3-chloro-4-pyridin-3-yl-1,2,5-thiadiazole, 3-chloro-4-3-pyridyl-1,2,5-thiadiazole, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl pyridine, pyridine, 3-4-chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl, 3-4-chloro-1,2,5 thiadiazol-3-yl-pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4yl pyridine, 3-3-chloro-1,2,5-thiadiazol-4-yl pyridine, acmc-1bz6y, ksc497a5t, 3-chloro-4-pyrid-3-yl-1,2,5-thiadiazole
InChI-Schlüssel CMPNWGQBNRHIQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=NSN=C1C1=CN=CC=C1
IUPAC-Name 3-(4-Chlor-1,2,5-thiadiazol-3-yl)pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 197.64
PubChem CID 10488164
Formelmasse 197.64
Reinheit (%) 95%