Learn More
3-Chlor-5,5-Dimethyl-2-Cyclohexen-1-on, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080963
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11489592
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10728.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17530-69-7 | C8H11ClO | 158.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17530-69-7
Summenformel C8H11ClO
Molekulargewicht (g/mol) 158.63
MDL-Nummer MFCD00051620
InChI-Schlüssel PJYTYJGMJDIKEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethylcyclohex-2-enone, unii-e73w928g5o, 3-chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexenone, 2-cyclohexen-1-one,3-chloro-5,5-dimethyl, 2-cyclohexen-1-one, 3-chloro-5,5-dimethyl, acmc-1bo45, 5,5-dimethyl-3-chlorocyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-cyclohex-2-enone, 3-chloro-5,5-dimethyl-1-cyclohex-2-enone
PubChem CID 140243
IUPAC-Name 3-Chlor-5,5-dimethylcyclohex-2-en-1-on
SMILES CC1(C)CC(Cl)=CC(=O)C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5,5-dimethyl-2-cyclohexen-1-one
Dichte 1.084
Siedepunkt 44°C to 46°C (0.1 mmHg)
Menge 5 g
Beilstein 1099253
Formelmasse 158.63
Reinheit (%) 96%