Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11416010
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416010 1 g 1 Gramm
11426010 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416010 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26567.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
3-Chlor-5-Fluorobenzoesäure wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es dient als schützendes Reagenz und wird in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25026-64-6
Summenformel C7H4ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.555
MDL-Nummer MFCD00973904
InChI-Schlüssel QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro-benzoic acid, 3-fluoro-5-chlorobenzoic acid, 5-chloro-3-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-fluoro, 3-chloro-5-fluorobenzoicacid, pubchem1373, acmc-209ggm, intermediates-zcf02673, ksc497i9n, rarechem al be 1247
PubChem CID 2734840
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluorbenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 174.56
Reinheit (%) 97%