Learn More
3-Chlor-5-fluorbenzoesäure, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-Chloro-5-fluorobenzoic acid |
| CAS | 25026-64-6 |
| Summenformel | C7H4ClFO2 |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(F)cc(Cl)c1 |
| IUPAC-Name | 3-Chlor-5-Fluorbenzoesäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 174.56 |
| Formelmasse | 173.9884 |