Learn More
3-Chlor-5-Fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15494277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15494277 25 g 25 Gramm
15484277 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15494277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31669.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327056-73-5
Summenformel C7H3ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 155.556
MDL-Nummer MFCD03407967
InChI-Schlüssel GIKLRWNRBOLRDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluoro benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 3-chloro-5-fluoro, 5-chloro-3-fluorobenzenecarbonitrile, 5-chloro-3-fluorobenzonitrile, pubchem4725, acmc-1afkx, 3-fluoro-5-chloro-benzonitrile, 5-fluoro-3-chloro-benzonitrile, buttpark 45\01-07
PubChem CID 2734841
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Fluorbenzonitril
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)Cl)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-fluorobenzonitrile
Schmelzpunkt 54°C to 59°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 155.56
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Privacy Policy.