Learn More
3-Chloro-5-Methoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30360648
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30360648 1 g
30363374 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30360648 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3679001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10272-06-7
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
Synonym 5-Chloro-m-anisidine, 3-Chloro-5-methoxybenzenamine
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Methoxyanilin
SMILES COc1cc(N)cc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-methoxyaniline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 157.0294