missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Chloro-5-Methoxyanilin, TRC

Artikelnummer. 30363374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30363374 10 g
30360648 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30363374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36790010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10272-06-7
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
Synonym 5-Chloro-m-anisidine, 3-Chloro-5-methoxybenzenamine
IUPAC-Name 3-Chlor-5-Methoxyanilin
SMILES COc1cc(N)cc(Cl)c1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-methoxyaniline
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 157.0294
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.