Learn More
3-Chlor-5-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11431350
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11431350 10 g 10 Gramm
11421350 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11431350 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26399.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Chlor-5-(trifluormethyl)Benzoesäure kann als Ersatzstandard verwendet werden, um die Exposition und die Kontamination von Urin und Handwischproben von Landwirten zu untersuchen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53985-49-2
Summenformel C8H4ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 224.563
MDL-Nummer MFCD04115846
InChI-Schlüssel IDLOGBMWOUINGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl benzoicacid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-benzoic acid, acmc-1axez, ksc495i8p, 3-carboxy-5-chlorobenzotrifluoride, 5-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 5-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid
PubChem CID 3802362
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 98°C to 101°C
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) 97%