Learn More
3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15448855 1 g 1 Gramm
15458855 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H34258.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 80194-68-9 | Molecular Formula: C7H3ClF3NO2 | Molecular Weight: 225.551 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80194-68-9
Summenformel C7H3ClF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.551
MDL-Nummer MFCD00277482
InChI-Schlüssel HXRMCZBDTDCCOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl, 3-chloro-5-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-carboxy-3-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, ksc446c7n, 3-chloro-5-trifluoromethylpicolinic acid, 3-chloro-5-trifluoromethyl-picolinic acid
PubChem CID 2821908
IUPAC-Name 3-Chlor-5-(Trifluormethyl)pyridin-2-Carbonsäure
SMILES C1=C(C=NC(=C1Cl)C(=O)O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Schmelzpunkt 141°C to 143°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.6
Reinheit (%) 97%